Documentos Principais
Z112518
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 65 mm
Selecione um tamanho
1 SET
R$ 2.414,00
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 SET
R$ 2.414,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
Materiais
agate
Profundidade
13 mm
D.I.
50 mm
D.E.
65 mm
Descrição geral
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4