Documentos Principais
GF87775486
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 10 mm, black
Sinônimo(s):
BI307938
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.742,00
R$ 3.742,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.742,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.742,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 877-754-86
Comprimento
10 mm
Diâmetro
38 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)