Documentos Principais
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Sinônimo(s):
B 603120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.058,00
R$ 5.058,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.058,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.058,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 578-641-89
tamanho
25 × 25 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)