Documentos Principais
GF29548794
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
B 516011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.799,00
R$ 6.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.799,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 6.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 295-487-94
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
10 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)