202770
Beryllium oxide
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Beryllia, Beryllium monoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.98% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: beryllium
densidade
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Be]=O
InChI
1S/Be.O
chave InChI
LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3