Documentos Principais
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 603150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.712,00
R$ 6.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.712,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 6.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 368-744-13
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)