Documentos Principais
GF49299069
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinônimo(s):
FE006041
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.011,00
R$ 6.011,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.011,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 6.011,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 492-990-69
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
1000 g
tamanho médio de partícula
6-8 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)