Documentos Principais
GF42083210
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 200 g, purity 98.%
Sinônimo(s):
FE006045
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.501,00
R$ 3.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.501,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.501,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 420-832-10
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
200 g
tamanho médio de partícula
1-6 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)