Documentos Principais
1.03819
Supelco
Iron
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Sinônimo(s):
Iron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
Número do índice EC:
231-096-4
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (cerimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>100 °C
potência
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH
7-9 ( in H2O)
p.e.
3000 °C/1013 hPa
pf
1535 °C
densidade
7.87 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
3000‑4000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (cerimetric): ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C