Documentos
1.02703
Supelco
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
Número do índice EC:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (complexometric)
forma
solid
Impurezas
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pf
1083 °C
densidade
8.96 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1290 kg/m3
traços de cátion
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ligação
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2