GF44251499
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 6mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI160251
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 442-514-99
tamanho × espessura
6 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)