Documentos
GF42544694
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
AL646010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 425-446-94
peso
200 g
tamanho médio de partícula
1.4 μm (FSSR)