Documentos Principais
GF67057320
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
AL646010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.039,00
R$ 4.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.039,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 670-573-20
peso
20 g
tamanho médio de partícula
1.4 μm (FSSR)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)