Documentos Principais
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
Sinônimo(s):
SN076010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.951,00
R$ 3.951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.951,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 410-234-48
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)