338842
Barium titanate(IV)
powder, <2 μm, 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Titanium barium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
tamanho de partícula
<2 μm
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
chave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.