Documentos Principais
915440
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
Sinônimo(s):
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 655,00
R$ 655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 655,00
About This Item
Fórmula linear:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
379.33
Beilstein:
3730298
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
R$ 655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
pf
75 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)