Documentos Principais
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
AL526020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.730,00
R$ 5.730,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.730,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 5.730,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 254-425-35
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)