Documentos Principais
GF82165923
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
AL646010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.363,00
R$ 6.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.363,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 6.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 821-659-23
peso
50 g
tamanho médio de partícula
1.4 μm (FSSR)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)