Documentos Principais
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145440
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.964,00
R$ 2.964,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.964,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.964,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 234-631-65
Comprimento
1 m
diâmetro
0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)