Documentos Principais
CLS431082
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 25
fabricante/nome comercial
Corning 431082
volume máximo
370 mL
área da superfície
225 cm2
volume de trabalho
45-67.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Disponível em diversos tamanhos, designs e estilos de tampa para atender às suas necessidades.
  • Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
  • Tratado para adesão ideal de células
  • Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
  • testado 100% quanto à integridade
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.