Documentos Principais
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Sinônimo(s):
autoclavalble bin, autoclave tray
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 726,00
R$ 726,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 726,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
R$ 726,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene container
fabricante/nome comercial
Nalgene 6900-0010
C × L × A
361 mm × 311 mm × 143 mm
capacidade
9.5 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)