CLS1397500
Pyrex® round media storage bottles, wide-mouth
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex® media bottles, glass media bottles
Selecione um tamanho
R$ 1.000,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.000,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (screw cap)
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap screw
graduations 100 mL
reusable
embalagem
case of 10
fabricante/nome comercial
Corning 1397-500
Altura
148 mm
capacidade
500 mL
conector
neck (GLS 80)
Descrição geral
Caution DO NOT tighten caps immediately after autoclaving as the vacuum resulting from cooling can cause breakage.
- Neck opening is 5 times larger than on GL45 threaded bottles - much easier to add or remove powders and easier to clean
- High thermal shock resistance; useable up to 500ºC and in microwave ovens
- PYREX bottles can be sterilized by autoclaving or dry heat; polypropylene caps can be autoclaved
- Permanent white enamel graduations and marking spot
- Traceability Code for easier documentation
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)