Documentos Principais
GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145450
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.037,00
R$ 3.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.037,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 852-395-02
Comprimento
1 m
diâmetro
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)