Documentos Principais
GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinônimo(s):
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foam
fabricante/nome comercial
Goodfellow 206-779-23
tamanho
150 × 150 mm
espessura
10 mm
densidade volumétrica
0.08 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hello, what is the average pore size of the 0.08 g/cm^3 PU foam?
    1 answer
    1. This is a closed cell polyurethane. There are no 'pores' as such, but rather 'bubbles' in the body of the foam. The size of these cells has not been determined.