Documentos Principais
GF13818786
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Sinônimo(s):
NE296011
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.622,00
R$ 12.622,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.622,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 12.622,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-187-86
peso
100 g
tamanho médio de partícula
50 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)