GF52959785
Zinc
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Sinônimo(s):
Zinc, ZN000250
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 529-597-85
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
300x300 mm × 0.1 mm
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)