Documentos Principais
GF25620353
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
B 006300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.949,00
R$ 11.949,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.949,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 11.949,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 256-203-53
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
15 mm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)