Documentos Principais
GF00803393
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
IR005121
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ir
Número CAS:
Peso molecular:
192.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141720
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 008-033-93
resistividade
4.71 μΩ-cm
tamanho
100 mm
diâmetro
0.25 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)