Documentos Principais
GF00767156
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 2000 g
Sinônimo(s):
ET356300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.206,00
R$ 3.206,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.206,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.206,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 007-671-56
peso
2000 g
tamanho nominal do granulo
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)