Documentos Principais
GF34521285
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, grade topas 5013l-10
Sinônimo(s):
ET356301
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.942,00
R$ 3.942,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.942,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.942,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 345-212-85
peso
2000 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)