Documentos Principais
GF76727133
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinônimo(s):
ET356300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 974,00
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 974,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 767-271-33
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Polypropylene Isotactic, average Mw ~12,000, average Mn ~5,000
Sigma-Aldrich
428116
Polypropylene