Documentos Principais
G2834
Sigma-Aldrich
Ácido L-glutâmico
98%
Sinônimo(s):
L-glutamato de sódio, Ácido L-2-aminopentanedioico, MSG
About This Item
Fórmula linear:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
187.13
Beilstein:
4164348
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +21.6°, c = 1 in 6 M HCl
pf
232 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
chave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Glutamic acid ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G1251
L-Glutamic acid