G2354
α-D(+)-Glucose pentaacetate
99%
Sinônimo(s):
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D ≥+98°, c = 1 in ethanol
pf
109-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
chave InChI
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?