Documentos Principais
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 9.590,00
R$ 9.590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 9.590,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34N2O6
Peso molecular:
482.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 9.590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
chave InChI
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
Fmoc protected N-methylated lysine
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4