Documentos
8.52049
Sigma-Aldrich
Fmoc-Aib-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Aib-OH, N-α-Fmoc-α-aminoisobutyric acid, N-Fmoc-C-α-methylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
325.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Aib-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
186-188 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
chave InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Standard building block for introduction of aminoisobutyric amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1100
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Fmoc-Sar-OH ≥98.0%
Sigma-Aldrich
47595
Fmoc-Sar-OH