Documentos Principais
E45805
Sigma-Aldrich
2-Ethylpiperidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15N
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
Beilstein:
79816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
143 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCCCN1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)