180696
Dimethyl 2-oxopropylphosphonate
95%
Sinônimo(s):
Dimethyl acetonylphosphonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
76-79 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COP(=O)(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
chave InChI
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup