Documentos Principais
727482
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl azide solution
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 679,00
R$ 679,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 679,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
1210408
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 679,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
chave InChI
HZVGOEUGZJFTNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)