Documentos Principais
641480
Sigma-Aldrich
Dodecyl methyl sulfide
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 918,00
R$ 918,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 918,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H28S
Número CAS:
Peso molecular:
216.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 918,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4610 (lit.)
p.e.
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCSC
InChI
1S/C13H28S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
KJWHJDGMOQJLGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3