E22201
Ethyl diazoacetate
contains ≥13 wt. % dichloromethane
Sinônimo(s):
DAAE
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
contém
≥13 wt. % dichloromethane
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
chave InChI
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Self-react. E - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup