Documentos Principais
912522
Sigma-Aldrich
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate
≥95%
Sinônimo(s):
Suero cyclopropanation reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16I2O2
Número CAS:
Peso molecular:
446.06
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
94-95 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate is a photocyclopropanation reagent capable of late-stage functionalization. The cyclopropanation of styrenes proceeds in the presence of visible light, without the need of a photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informações legais
This product is not available in Europe.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A transition-metal-free & diazo-free styrene cyclopropanation
Herraiz A G and Suero M G
Chemical Science, 10, 9374-9379 (2019)
Conteúdo relacionado
The Suero research group has developed new catalytic methods involving conceptually-novel radical carbenoids, carbyne equivalents, and metal-carbynoids and studied their behavior towards fine & feedstock chemicals as well as medically relevant agents.