Documentos Principais
D80401
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl ketone
98%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 472,00
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 472,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
194.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
138 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
TWXWPPKDQOWNSX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew M D Roy et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(50), 18236-18246 (2016-11-01)
N-Heterocyclic carbene (NHC) complexes of Cd and Hg triflates (OTf) were prepared and their attempted conversion into rare cadmium and mercury hydrides was explored. In contrast to zinc, which forms stable [ZnH]+ complexes with NHCs, the heavier Cd and Hg
Christopher L Rock et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 461-467 (2018-11-30)
The phosphine-substituted α-diimine Ni precursor, (Ph2PPrDI)Ni, has been found to catalyze alkene hydrosilylation in the presence of Ph2SiH2 with turnover frequencies of up to 124 h-1 at 25 °C (990 h-1 at 60 °C). Moreover, the selective hydrosilylation of allylic