139211
Cyclohexyl phenyl ketone
98%
Sinônimo(s):
Benzoylcyclohexane
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
55-57 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
chave InChI
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?