Documentos
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-Diaminophenanthrene
97%
Sinônimo(s):
9,10-Phenanthrenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
164-166 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
chave InChI
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method