Documentos Principais
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 953,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 953,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12
Número CAS:
Peso molecular:
180.25
Beilstein:
1907655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
94%
Formulário
liquid
p.e.
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
pf
30-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
chave InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of