Documentos Principais
D207608
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylformamide
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.163,00
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.163,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2NCHO
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
Beilstein:
2209397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
337 °C/762 mmHg (lit.)
pf
69-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
chave InChI
DCNUQRBLZWSGAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Anne-Laure Gassner et al.
Science & justice : journal of the Forensic Science Society, 59(1), 58-66 (2019-01-19)
The present study aimed at providing data to assess the secondary transfer of organic gunshot residues (OGSR). Three scenarios were evaluated in controlled conditions, namely displacing a firearm from point A to point B, a simple handshake and an arrest