Documentos Principais
593478
Sigma-Aldrich
N-(4-Nitrophenyl)formamide
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 431,00
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 431,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
196-200 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5H,(H,8,10)
chave InChI
ZTCQFVRINYOPOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R Birnbaum et al.
Research in experimental medicine. Zeitschrift fur die gesamte experimentelle Medizin einschliesslich experimenteller Chirurgie, 181(2), 105-112 (1982-01-01)
Determination of proteolytic activities gains increasing importance for the diagnosis of various pathologic conditions. Many questions can only be solved with the aid of experiments with animals. In preparation of such studies the pattern of the enzymatic hydrolysis of 20
N E Dixon et al.
Canadian journal of biochemistry, 58(12), 1335-1344 (1980-12-01)
Acetamide and N-methylurea have been shown for the first time to be substrates for jack bean urease. In the enzymatic hydrolysis of urea, formamide, acetamide, and N-methylurea at pH 7.0 and 38 degrees C, kcat has the values 5870, 85