250376
4-Formylmorpholine
99%
Sinônimo(s):
4-Morpholinecarboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
236-237 °C (lit.)
pf
20-23 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
chave InChI
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- adenine hydrochloride labelled with 14C
- terphenyl dialdehyde
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - DIN 51758