137529
N,N-Diethylacetamide
97%
Sinônimo(s):
Acetic acid diethylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
pb
182-186 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(C)=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup