D201170
Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
96%
Sinônimo(s):
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, DOSS, Docusate sodium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
173-179 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
chave InChI
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?